Imprimer
Lunettes de sécurité, SecureFit™ 400
Fournisseur: 3M
SF408AS SF401AF SF402AF SF403AF SF410AS SF420AF-EU SF425AF-EU SF415AF-EU
111-1614EA 14.7 EUR
111-1614 111-1611 111-1612 111-1613 111-1615 MMMASF420AF-EU MMMASF425AF-EU MMMASF415AF-EU
Lunettes de sécurité, SecureFit™ 400
Lunettes
Conception moderne, ajustement optimal sans aucune sensation de pression et grand confort d'utilisation.
  • Répartition de la pression sur les branches pour une sensation agréable
  • Points de contact des branches rembourrés et à double injection pour un confort optimisé sur les oreilles
  • Support spécial pour s'adapter naturellement à différentes tailles de tête
  • Ponts de nez souples et réglables pour un ajustement individuel
  • Verres en polycarbonate absorbant 99,9% des rayons UVA et UVB
Poids : 19 g