Imprimer
Gants industriels, oléofuges, HyFlex® 11-926
Fournisseur: Ansell
11-926/11 11-926/8 11-926/6 11-926/7 11-926/9 11-926/10
112-4291EA 97.9 EUR
112-4291 112-4294 112-4292 112-4293 112-4295 112-4290
Gants industriels, oléofuges, HyFlex® 11-926
Gants
Ce gant tricoté en nylon/Spandex est doté d'un revêtement en nitrile/néoprène trempé ¾, imperméable aux huiles. Idéal pour une utilisation dans les environnements huileux.
  • La technologie RIPEL™ crée une couche imperméable aux liquides qui empêche tout contact accidentel entre l'huile ou les lubrifiants et la peau de l'utilisateur
  • Le revêtement trempé ¾ durable assure une protection complète du dessus des doigts et une préhension en toute sécurité dans des environnements huileux
  • La doublure est fabriquée à partir d'une fibre de nylon d'un calibre très fin
  • Souplesse et sensibilité tactile optimisées
Applications : estampillage de petites et légères pièces métalliques, assemblage principal de composants légers, opérations de maintenance, chargement et déchargement de pièces sur les lignes dédiées au travail des métaux et assemblage pour les opérations d'usinage.
Certifications: EN 388:2016 (4121A); Cat. II.