Imprimer
Colonnes capillaires, DB-35ms
Fournisseur: Agilent
128-3812 122-3812 122-3831 122-3832 122-3862 123-3832 125-3832 125-3837 128-3822 122-3832UI
HEWL128-3812EA 512 EUR
HEWL128-3812 HEWL122-3812 HEWL122-3831 HEWL122-3832 HEWL122-3862 HEWL123-3832 HEWL125-3832 HEWL125-3837 HEWL128-3822 HEWL122-3832UI
Colonnes capillaires, DB-35ms
Colonnes pour chromatographie
Inertie excellente pour les composés actifs. Idéales pour les analyses de confirmation.
  • Polarité moyenne
  • Très faible ressuage, idéales pour GC/MS
  • Limite de température étendue à 340/360 °C
  • Greffées et réticulées
  • Rinçables aux solvants
(35 %-phényl)-méthylpolysiloxane