Imprimer
Colonnes capillaires, DB-23
Fournisseur: Agilent
121-2323 122-2312 122-2331 122-2332 122-2361 122-2362 123-2332 123-2362 125-2312 125-2332 123-2332E 122-2332E 122-2361E 122-2362E 122-2332LTM
HEWL121-2323EA 630 EUR
HEWL121-2323 HEWL122-2312 HEWL122-2331 HEWL122-2332 HEWL122-2361 HEWL122-2362 HEWL123-2332 HEWL123-2362 HEWL125-2312 HEWL125-2332 HEWL123-2332E HEWL122-2332E HEWL122-2361E HEWL122-2362E HEWL122-2332LTM
Colonnes capillaires, DB-23
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes sont conçues pour la séparation des esters méthyliques d'acides gras (FAME).
  • Rinçables aux solvants
  • Excellente résolution pour les isomères cis et trans
  • Greffées et réticulées
(50%-cyanopropyl)-méthylpolysiloxane, polarité élevée
Température maximale : 250/260 °C
Peut remplacer la HP-23