Imprimer
Colonnes capillaires, GS-CarbonPLOT
Fournisseur: Agilent
113-3112 113-3132 113-3133 113-3162 115-3113 115-3133 113-3133LTM 115-3133LTM
HEWL113-3112EA 525 EUR
HEWL113-3112 HEWL113-3132 HEWL113-3133 HEWL113-3162 HEWL115-3113 HEWL115-3133 HEWL113-3133LTM HEWL115-3133LTM
Colonnes capillaires, GS-CarbonPLOT
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes sont idéale pour la GC/MS.
  • Grande stabilité, couche de carbone greffée stationnaire
  • Sélectivité unique pour les gaz organiques et inorganiques
  • Limite de température portée à 360 ºC
  • Stabilité de rétention non affectée par l'eau
Couche de carbone monolithique greffée
Similar phases: Carbopack, CLOT, Carboxen-1006 PLOT.