Imprimer
Colonnes capillaires, HP-1ms
Fournisseur: Agilent
19091S-602 19091S-612 19091S-633 19091S-713 19091S-733 19091S-833 19091S-911 19091S-913 19091S-916 19091S-931 19091S-933 19091S-933E 19091S-936 19091S-936E 19091S-602E 19091S-733E 19091S-913E 19091S-931E 19091S-633LTM 19091S-677 19091S-677E 19091S-677LTM 19091S-713LTM 19091S-733LTM 19091S-833LTM 19091S-933LTM 29091S-677LTM 29091S-833LTM 29091S-931LTM
558-0246EA 694 EUR
558-0246 HEWL19091S-612 HEWL19091S-633 HEWL19091S-713 HEWL19091S-733 HEWL19091S-833 HEWL19091S-911 HEWL19091S-913 HEWL19091S-916 HEWL19091S-931 HEWL19091S-933 HEWL19091S-933E HEWL19091S-936 HEWL19091S-936E HEWL19091S-602E HEWL19091S-733E HEWL19091S-913E HEWL19091S-931E HEWL19091S-633LTM HEWL19091S-677 HEWL19091S-677E HEWL19091S-677LTM HEWL19091S-713LTM HEWL19091S-733LTM HEWL19091S-833LTM HEWL19091S-933LTM HEWL29091S-677LTM HEWL29091S-833LTM HEWL29091S-931LTM
Colonnes capillaires, HP-1ms
Colonnes pour chromatographie
These are excellent general purpose columns.
  • Caractéristiques de faible ressuage
  • Rapport signal-bruit amélioré pour une sensibilité accrue et une meilleure intégration des spectres de masse
  • Greffées et réticulées
100% diméthylpolysiloxane, apolaires, rinçables aux solvants