Imprimer
Polarimètres Laurent
Fournisseur: DIDALAB
POD068570 POD068570_UK
DIDAPOD068570EA 1030 EUR
DIDAPOD068570 DIDAPOD068570_UK
Polarimètres Laurent
Polarimètres
Ils sont composés d'un seul objectif monté sur une règle graduée, et d'un boîtier pour les tubes d'observation, où vous introduisez les substances à analyser.
Le polarimètre de Laurent est conçu pour mesurer le sens de polarisation à la lumière via un support optique.
Information de livraison: fourni avec deux tubes d'observation, de 100 et 200 mm.