Imprimer
Colonnes capillaires, DB-35
Fournisseur: Agilent
122-1932 122-1962 123-1932 123-1933 125-1912 125-1932 125-1937
HEWL122-1932EA 736 EUR
HEWL122-1932 HEWL122-1962 HEWL123-1932 HEWL123-1933 HEWL125-1912 HEWL125-1932 HEWL125-1937
Colonnes capillaires, DB-35
Colonnes pour chromatographie
Rinçables aux solvants, ces colonnes de polarité moyenne à très faible ressuage sont idéales pour la GC/MS. Elles conviennent à l'analyse des pesticides CLP.
  • Inertie excellente pour les composés actifs
  • Meilleure intégrité des spectres de masse
  • Greffées et réticulées
Méthylpolysiloxane
Limites de température : 40 à 320/340 °C