Imprimer
VWR® AVS TITRINORM pH Buffer Solutions in Sachets, 20 °C
Fournisseur: VWR Chemicals
85042.001EA 86.5 EUR
85042.001 85041.001 85043.001 85044.001 85045.001 85046.001 85041.002 85042.002 85043.002 85044.002 85045.002 85046.002
VWR® AVS TITRINORM pH Buffer Solutions in Sachets, 20 °C
Tampons Tampons pH
Solutions pour l'étalonnage de pH-mètres.
  • Sachets de 30 ml avec code couleur pratique, chaque sachet à usage unique, sans risque de contamination
  • Parfaits pour les analyses sur site
  • Conformes aux matériaux de référence standard NIST
Conditionnement: Two versions available: 30× 30 ml in a standard box and 30× 20 ml in a user-friendly dispenser box