Imprimer
Gants d'examen, vinyle, Peha-soft® Vinyl Powderfree
Fournisseur: HARTMANN PAUL
9421708 9421718
HART9421708EA 9 EUR
HART9421708 HART9421718
Gants d'examen, vinyle, Peha-soft® Vinyl Powderfree
Gants
Ces gants jetables résistants peuvent être utilisés dans tous les domaines où le personnel est vulnérable à la contamination. Particulièrement adaptés aux personnes hypersensibles à la poudre des gants ou allergiques aux protéines du latex (allergie de type I) ou aux accélérateurs (allergie de type IV).
  • Non stérile, sans poudre, finition lisse
  • Sans latex
  • Avec une doublure intérieure en polymère pour un enfilage facile
  • Résilient, résistant aux déchirures et sûr
  • Bon ajustement et excellente sensibilité tactile
Certifications: EN 455; AQL 1,5
Informations de commande:
Information de livraison:
Conditionnement:
Attention:
Commander maintenant