Imprimer
Testeurs à paramètres multiples, Pocket Pro™+
Fournisseur: Hach
9532700 9532800
665-0407EA 275 EUR
665-0407 665-0400
Testeurs à paramètres multiples, Pocket Pro™+
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Testeurs portables pratiques avec capteurs remplaçables pour la mesure des valeurs de conductivité, TDS, salinité, température et pH (uniquement Multi 2). Grâce à la fonction de diagnostic de performance intégrée, les utilisateurs n'ont jamais besoin de deviner quand nettoyer ou étalonner le capteur.
  • Étapes d'étalonnage faciles et diagnostics intégrés des testeurs
  • Des piles AAA faciles à remplacer et une cuvette à échantillons pratique simplifient la maintenance et les mesures
  • Le grand écran LCD facile à lire et rétroéclairé permet de prendre des mesures dans presque tous les environnements
  • Interface utilisateur intuitive
  • Autonomie: 450 heures (200 heures avec rétroéclairage)
  • Garantie d'un an sur le testeur et le capteur
Parfaits pour les mesures sur le terrain dans le domaine des boissons, des eaux industrielles, des eaux usées et de l'eau de piscine.
Information de livraison:
Testers are supplied with 4 AAA batteries, lanyard, and quick start guide. Calibration solutions and other accessories are ordered separately. Please contact your Avantor representative for more information. 