Imprimer
VWR®, Tamis cellulaires
Fournisseur: VWR Collection
732-2757EA 117 EUR
732-2757 732-2758 732-2759
VWR®, Tamis cellulaires
Tamis cellulaires
Fabriqués à partir d'un maillage en nylon solide avec des pores de maille régulièrement espacés, ces passoires cellulaires sont des dispositifs stériles et faciles à utiliser pour isoler rapidement les cellules primaires afin d'obtenir de manière constante une suspension unicellulaire uniforme à partir des tissus. Conçu pour protéger les précieux instruments de cytométrie en flux et de tri cellulaire en éliminant de manière fiable les amas et les débris des suspensions cellulaires et des échantillons cliniques avant l'analyse.
  • Disponible en trois tailles de maille avec différentes couleurs pour une identification facile
  • La lèvre allongée de la passoire permet une manipulation aseptique avec une pince
  • Prêt à l'emploi, stérilisé par irradiation par faisceau d'électrons
  • Emballés individuellement
  • S'adapte à la plupart des tubes coniques de 50 ml
  • Exempt de DNase et RNase, apyrogène
ISO 9001, ISO 13485
Certifications: ISO 9001, ISO 13485