Imprimer
Pelles pour l'échantillonnage, LaboPlast® Bio et SteriPlast® Bio
Fournisseur: BURKLE
5379-0003 5379-1001 5379-1003 5379-1005 5379-1007 5379-0001 5379-0005 5379-0007
231-0528EA 36.1 EUR
231-0528 231-0534 231-0535 231-0536 231-0537 231-0527 231-0529 231-0530
Pelles pour l'échantillonnage, LaboPlast® Bio et SteriPlast® Bio
Pelles
Ces pelles jetables sont fabriquées en bioplastique « Green PE » entièrement issu de ressources renouvelables. Elles sont idéales pour l'échantillonnage de poudres, de granulés et de pâtes.
  • Le « PE vert » est 100 % recyclable, fabriqué sans matières premières fossiles
  • Disponible non stérile (LaboPlast Bio) ou stérilisé par rayonnement gamma (SteriPlast Bio)
  • Fabriqué dans un environnement de salle blanche
  • Emballé individuellement