Imprimer
Stérilisateur infrarouge de boucle, SteriMax
Fournisseur: WARTEWIG
5.001.000 5.101.000
WART5.001.000EA 616 EUR
WART5.001.000 WART5.101.000
Stérilisateur infrarouge de boucle, SteriMax
Stérilisateurs Stérilisateurs pour aiguilles
Les stérilisateurs infrarouges de boucle permettent des opérations de recuit sans les risques liés aux flammes. L'équipement de stérilisation électrique SteriMax est idéal pour stériliser boucles d'inoculation, aiguilles ou instruments, dans les laboratoires ou cabinets médicaux où l'usage de gaz ou de flamme nue est interdit.
  • SteriMax est conçu en acier inoxydable, et dispose de 7 angles de réglage
  • Affichage de la chaleur résiduelle
  • Portoir pour 3 instruments
  • Dispositif à tube double avec une longue durée de vie
  • Stérilisation en seulement 5-7 secondes
  • Angle réglable avec verrouillage automatique
  • Disponible en deux tailles
Le dispositif à tube double, constitué de verre de quartz robuste et de céramique résistante à l'abrasion, atteint sa température optimale de 900 °C (1650 °F) en quelques minutes. Pour stériliser la boucle d'inoculation, il suffit de l'insérer dans le tube de recuit en céramique. Au bout de 5 à 7 secondes, la boucle d'inoculation est stérilisée*. L'appareil est doté d'une protection arrière intégrale contre les effets aérosols, qui augmente la sécurité lors des manipulations de matériau pathogène. Même l'encrassement n'est pas un problème; le tube de recuit en céramique s'enlève facilement pour un nettoyage en profondeur. Grâce à sa conception à 100% en acier inoxydable, SteriMax résiste aux conditions de laboratoire les plus extrêmes.
Le dispositif, spécialement conçu pour régler l'angle d'utilisation, permet de verrrouiller le tube de stérilisation à la position adéquate. Le boîtier bas et stable favorise un travail ergonomique; la conception unique en son genre protége la paillasse de la contamination. Caractéristique exceptionnelle de sécurité passive: en cas d'utilisation prolongée, où la chaleur résiduelle peut s'accumuler en surface sur le tube de stériliation, une alarme le signale à l'utilisateur, afin qu'il ne se brûle pas.
Attention: * Testé avec boucles d'inoculation, (WART6.000.373)