Imprimer
Gants en latex, TouchNTuff® 69-318
Fournisseur: Ansell
69-318/7.5-8 69-318/8.5-9 69-318/9.5-10 69-318/5.5-6 69-318/6.5-7
112-4264EA 28.5 EUR
112-4264 112-4265 112-4266 112-4262 112-4263
Gants en latex, TouchNTuff® 69-318
Gants
Ces gants ambidextres sont résistants aux éclaboussures d'acides, de bases, d'alcools et de solutions aqueuses diluées, et à plupart des produits chimiques.
  • Flexibles et confortables
  • Plus froids que les gants en vinyle, avec une fléxibilité des doigts et préhension supérieures
  • Disponibles en versions poudrés et non poudrés
  • Les gants poudrés comportent une surface lisse, les gants non poudrés possèdent une finition texturée
Parfaits pour les analyses de laboratoire, l'industrie électronique et l'industrie pharmaceutique.
EN 374, Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, cat. III ; AQL 1,5
Conviennent au contact alimentaire