Imprimer
Gants en nitrile, TouchNTuff® 93-300
Fournisseur: Ansell
93-300/6.5-7_U 93-300/9.5-10U 93-300/8.5-9_U 93-300/7.5-8_U
112-6295EA 0 EUR
112-6295 112-6298 112-6297 112-6296
Gants en nitrile, TouchNTuff® 93-300
Gants
Ces gants offrent une très grande protection contre un large éventail de produits chimiques.
  • Non stériles, non poudrés, bouts des doigts texturés
  • Offrent une résistance aux perforations trois fois supérieure à celle des gants en latex classiques
  • Procurent à leur utilisateur un grand confort et une meilleure protection de l'avant-bras (manchette plus longue)
  • Exempts de protéines de latex de caoutchouc naturel : conviennent aux utilisateurs sensibles au latex (allergie de type I)
  • Manchette renforcée pour un enfilage aisé
Parfaits pour les processus de filtration, la manipulation de vaccins injectables, les mesures analytiques ainsi que la fabrication de pastilles et de comprimés.
Thickness: 0,135 ±0,015 mm (palm, single wall)
Colour: Green
EN 421, EN 374-2, Cat. III; AQL 1.5
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 1,5. Food contact approved.
Conditionnement: 50 gants conditionnés sous vide dans un sachet en polyéthylène non imprimé, deux sachets de 50 gants par grand sachet. Tous les emballages et l'étiquetage sont imprimés avec de l'encre résistant à l'isopropanol. Les gants sont conditionnés dans un emballage double pour un meilleur contrôle de la contamination. Conditionnement dans une salle propre classe 5.