Imprimer
Aiguilles de sécurité, HENKE-JECT®
Fournisseur: Henke-Sass, Wolf
FINE-JECT® HENKE-JECT®
613-3140EA 25.1 EUR
613-3140 HSWA8300020446 613-3146
Aiguilles de sécurité, HENKE-JECT®
Aiguilles pour seringues
Ces aiguilles de sécurité sont compatibles avec les seringues HENKE-JECT®, ainsi que toutes les autres seringues avec embouts Luer et Luer Lock conformément à la norme ISO 594.
  • Le mécanisme de sécurité fait partie intégrante de l'aiguille
  • Un clic sonore indique l'activation de la sécurité
  • Activation d'une seule main
Certifications: Certifications: Conformes à la directive européenne 2010/32/EU et TRBA 250.