Imprimer
Gants industriels, AlphaTec® 23-202
Fournisseur: Ansell
23-202/10 23-202/8 23-202/9
ANSE23-202/10EA 71.2 EUR
ANSE23-202/10 ANSE23-202/8 ANSE23-202/9
Gants industriels, AlphaTec® 23-202
Gants
Ces gants à revêtement en PVC avec doublure intérieure sans couture en acrylique polaire offrent une bonne protection contre les produits chimiques et les liquides, ainsi qu'une bonne dextérité à basse température.
  • Finition résistante au jet de sable sur les gants et finition lisse sur la manchette de type gantelet
  • Conçus pour assurer une protection à des températures jusqu'à –30 °C
  • Sensation de chaleur immédiate lors du port du gant
  • Bonne préhension pour la manipulation de matériaux glissants ou mouillés
  • Revêtement en PVC intégral souple pour une bonne résistance chimique
Ils sont parfaits pour les applications en extérieur, y compris la manipulation de produits chimiques.
Gauge: 13
Colour: Blue
EN 388 (4121), EN 374, EN 421, EN 511 (021); Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
Certifications: EN 388 (4121), EN 374, EN 421, EN 511 (021) ; Cat. III ; AQL <1,5
Approuvés pour le contact alimentaire