Imprimer
Gants résistants aux produits chimiques, AlphaTec® 23-201
Fournisseur: Ansell
23-201/10 23-201/7 23-201/8 23-201/9
112-4245EA 126 EUR
112-4245 112-4244 112-4243 112-4242
Gants résistants aux produits chimiques, AlphaTec® 23-201
Gants
Ces doublures en coton avec revêtement en PVC souple et les manchettes thermosoudées conservent leur dextérité et leur malléabilité à basse température. Elles offrent une protection chimique, mécanique et contre les liquides.
  • Le fini rugueux trempé rend la manipulation des matériaux humides et glissants plus facile et plus sûre
  • La manchette thermosoudée offre une protection contre les liquides et la poussière uniquement
Idéales pour les tâches d'entretien, la manipulation de produits chimiques, le nettoyage ainsi que pour le traitement du poisson, des fruits et des légumes.
Thickness: 1,60 mm
Colour: Blue
EN 374, EN 388 (4121); Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121B); Cat. III; AQL 1,5
Food contact approved.