Sodium thiosulfate, anhydrous 98,0, granular, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms:
Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
3953-01EA
78.7
EUR
3953-01
3953-09
Sodium thiosulfate, anhydrous 98,0, granular, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Sodium thiosulfate
Formule:
Na₂S₂O₃ MW: 158.11 g/mol Point d'ébullition: 100 Point de fusion: 48 Densité: 1.66 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003499 Numéro CAS: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 12,08844 |
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Assay (Na₂S₂O₃) | ≥98.0 % |
Insoluble Matter | ≤0.01 % |
Calcium (Ca) | ≤0.01 % |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.001 % |
Sulfide (S) | ≤1 ppm |