Imprimer
Écouvillons en polyester, stériles
Fournisseur: Texwipe
STX763 STX764
115-1885EA 97.6 EUR
115-1885 115-1886
Écouvillons en polyester, stériles
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
Ces écouvillons stériles sont fabriqués à 100% en polyester filé, de qualité médicale. Ils sont fixés sur une tige en PP à l'aide d'un adhésif, grâce à une solution aqueuse.
  • Lot number and expiration date clearly marked and included in barcode for inventory control
  • Gamma irradiated to eliminate repackaging, documentation, and validation
  • Visible through clear packaging to offers visibility of seal integrity
Les écouvillons sont fabriqués conformément à des tolérances strictes et uniformes grâce à un processus automatisé haute précision.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable
Longueur de la tête 18 mm 17 mm
Largeur de la tête 5,8 mm 4,6 mm
Longueur de la tige 137 mm 137 mm
Largeur de la tige 2,5 mm 2,5 mm