Imprimer
Systèmes de fermeture de sacs, WeLoc® Gripper / WeLoc® Gripper FD
Fournisseur: WELOC
S1410001 S1410004 S1410024 S1410002
312-0112EA 320 EUR
312-0112 312-0113 312-0114 312-0119
Systèmes de fermeture de sacs, WeLoc® Gripper / WeLoc® Gripper FD
Pinces Pinces à usage général
WeLoc® Gripper est le système de fermeture WeLoc® le plus performant. Il est fabriqué à partir de polyamide conçu par DuPont et renforcé avec de la fibre de verre qui optimise sa résistance et sa durabilité. Conçu pour les environnements les plus difficiles, Le Gripper s'avère extrêmement efficace dans de nombreuses applications industrielles, où une plus forte herméticité est souvent requise.
  • Refermer les sacs d'ingrédients en partie utilisés permet de réduire le risque de contamination croisée
  • Minimise les risques de fuite ou d'accidents
  • Fabriqué à
More Product Information