Imprimer
Sous-gants, HyFlex® 48-100/48-101
Fournisseur: Ansell
48-100/10 48-100/11 48-100/6 48-100/7 48-100/8 48-100/9 48-101/10 48-101/11 48-101/6 48-101/7 48-101/8 48-101/9
ANSE48-100/10EA 27.3 EUR
ANSE48-100/10 ANSE48-100/11 ANSE48-100/6 ANSE48-100/7 ANSE48-100/8 ANSE48-100/9 ANSE48-101/10 ANSE48-101/11 ANSE48-101/6 ANSE48-101/7 ANSE48-101/8 ANSE48-101/9
Sous-gants, HyFlex® 48-100/48-101
Gants
Ces gants en nylon tricotés avec revêtement en polyuréthane sur la paume sont conçus pour les applications nécessitant de bons niveaux de confort et de résistance à l'abrasion.
  • Protection optimale pour les tâches légères, haut niveau de confort
  • Bonne liberté de mouvement pour la manipulation précise de petits objets
  • Doublure nylon élastiquée pour un ajustement exceptionnel
  • Excellente alternative aux gants de cuir légers
  • Disponibles en blanc ou noir
Parfaits pour la manipulation précise de petits objets dans des environnements secs ou légèrement huileux.
Colour: White
EN 388 (003X), Cat. II
Certifications: EN 388:2016 (4131A); Cat. II