Imprimer
Calcium oxyde, en poudre, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
1410-05EA 359.66 EUR
1410-05 1410-01
Calcium oxyde, en poudre, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Calcium oxyde
Powder. Lot analysis on label.
Formule: CaO
MW: 56.08 g/mol
Point d'ébullition: 2850
Point de fusion: 2580
Densité: 3.38 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010911
Numéro CAS: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
Merck Index: 13,01691
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 1.0 %
Insoluble in CH₃COOH and NH₄OH Precipitate ≤ 1.0 %
Loss on Ignition ≤ 5.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Nitrate (NO₃) ≤ 0.05 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.1 %
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.005 %
Iron (Fe) ≤ 0.1 %
Assay, For Information Only