Imprimer
Gants résistants aux produits chimiques, AlphaTec®
Fournisseur: Ansell
09-022/10 09-430/10 09-922/10 09-928/10 09-924/10
112-6186EA 45.5 EUR
112-6186 112-0268 ANSE09-922/10 ANSE09-928/10 112-3315
Gants résistants aux produits chimiques, AlphaTec®
Gants
Ces gants de style gantelet en coton jersey, dotés d'une doublure en néoprène de qualité supérieure, offrent une protection contre les dangers mécaniques et contre une vaste gamme d'huiles, d'acides, de substances caustiques, d'alcools et de nombreux solvants.
  • Gantelet isolé Hi-Lo spécial, avec doublure en coton matelassée, pour une utilisation à des températures élevées ou basses
  • Permet la manipulation intermittente de liquides chauds (jusqu'à 180 °C) et la manipulation à des températures basses (jusqu'à –25 °C)
  • La forme anatomique et confortable de ces gants améliore la dextérité de l'utilisateur et réduit la fatigue des mains
Parfaits pour les personnes manipulant des produits pétrochimiques, des huiles et des produits chimiques, notamment des substances caustiques et des solvants. Conviennent également à une utilisation dans la fabrication du métal, le raffinage et le placage.
Colour: Black
EN 374 (AKL), EN 388 (3121); Cat. III; AQL 1,5
Caution: Do not use glove 09-022 in applications above 180 °C.
Certifications: Cat. III; AQL 1,5.
Attention: n'utilisez pas le gant 09-022 à une température supérieure à 180 °C.