Imprimer
VWR®, Portoirs pour tubes à centrifuger à fond conique 50 ml
Fournisseur: VWR Collection
525-0627EA 15.4 EUR
525-0627 525-0628 525-0626 525-0621 525-0622 525-0623 525-0624 525-0625
VWR®, Portoirs pour tubes à centrifuger à fond conique 50 ml
Portoirs Tube Racks
En PP.
  • Autoclavable à 121 °C et congelable à −80 °C
  • Angulaire à une extrémité pour un empilage et une manipulation faciles
  • Sans DNase/RNase et apyrogène
  • Pendant le processus de congélation, il est préférable d'utiliser un support en plastique
  • Pendant la centrifugation à grande vitesse, il est préférable d'utiliser des adaptateurs de rotor adaptés
Adapté aux tubes à centrifuger VWR® à fond conique. Chaque puits comporte un numéro d’identification (1 à 25).
Stérilisé par irradiation par faisceau d'électrons.
Informations de commande: Le lot de deMore Product Information