Imprimer
VWR®, Racks for 15 ml conical bottom centrifuge tubes
Fournisseur: VWR Collection
525-0620EA 17.4 EUR
525-0620 525-0614 525-0615 525-0616 525-0617 525-0619 525-0618 525-0613
VWR®, Racks for 15 ml conical bottom centrifuge tubes
Portoirs Tube Racks
PP.
  • Autoclavable at 121 °C and freezable to −80 °C
  • Angular at one end to stack and handle easily
  • DNase/RNase free and non pyrogenic
  • During the freezing process, it is better to use plastic rack
  • During high speed centrifugation, it is better to use suitable rotor adapters
Adaptés aux tubes à centrifuger VWR® à fond conique. Chaque puits comporte un numéro d’identification (1 à 25).
Stérilisés par faisceau d'électrons.
Informations de commande: Le lot de portoirs de couleurs assorties comprend un portoir bleu, vert, orange, rouge et jaune.
Conditionnement: 5 portoirs par sachet. Pour de plus grandes commandes: 5 portoirs/sachet et 10 sachets par boîte.