Imprimer
VWR®, Bouchons pour tubes et flacons à drosophiles
Fournisseur: VWR Collection
734-2672EA 300 EUR
734-2672 734-2673 734-2875
VWR®, Bouchons pour tubes et flacons à drosophiles
Bouchons Bouchons en cellulose
Ces bouchons sont faits d'acétate de cellulose à tissage dense lié qui offre une excellente barrière contre les infestations d'acariens. Ils sont fabriqués avec précision pour un ajustement constant et un minimum de déchets.
  • Évaporation réduite, ce qui garde les aliments frais plus longtemps
  • Perte minimale par rapport au coton et à la rayonne
Attention: *Le(s) produit(s) de cette page ne relèvent pas du champ d'application de la directive européenne 2019/904