Imprimer
Titrimètre , TitroLine® 5000
Fournisseur: SI Analytics
285225760 285225770 285225850 285225740 285227750 285227760 285227770
661-0213EA 3520 EUR
661-0213 661-0214 661-0221 SCOI285225740 661-0274 661-0275 661-0276
Titrimètre , TitroLine® 5000
Titrateurs
TitroLine® 5000, successeur du TitroLine®, est un titrimètre automatique simple d'utilisation pour une large gamme d'applications y compris les applications d'eau/d'eaux usées, et l'analyse environnementale et alimentaire.
  • Mesure du pH/mV haute résolution pour le pH, l'ORP, l'argent et les électrodes mV
  • Mesure de la température PT1000 et NTC 30 pour la compensation automatique de la température
  • Méthodes standard pré-installées pour FOS/TAC, l'alcalinité, l'acidité totale dans les boissons, le chlore, etc.
  • Titrage linéaire et dynamique au point d'équivalence
  • Titrage aux points limites pH et mV
  • Mêmes titrage manuel et fonction de dosage que la burette à piston Titronic® 300
Information de livraison: unités de base (M1) fournies avec une unité de dosage de 20 ou 50 ml assemblée et prête à l'emploi, un contrôleur manuel (TZ 3880), une pince de titrage, une tige de support, un agitateur magnétique TM 50 et une alimentation. Les unités M2 comprennent également une électrode de pH et un kit de tampons. L'unité M3 comprend une électrode Ag au lieu d'une électrode de pH.