Imprimer
Colonnes capillaires, Rxi®-5HT (silice fondue)
Fournisseur: Restek
13906 13923 13909 13905 13924 13908
REST13906EA 602 EUR
REST13906 REST13923 REST13909 REST13905 REST13924 REST13908
Colonnes capillaires, Rxi®-5HT (silice fondue)
Colonnes pour chromatographie
Colonnes capillaires fondues pour des applications à haute température, telles que l'extraction et l'analyse des huiles minérales.
Phase à faible polarité ; diphényle/diméthyle polysiloxane
Plage de température : –60  à +400 °C
Phases similaires : DB-5ht, VF-5ht, ZB-5HTinferno.