Imprimer
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, uvex 1, 8543
Fournisseur: UVEX
8543.8/50 8543.8/38 8543.8/39 8543.8/40 8543.8/41 8543.8/42 8543.8/43 8543.8/37 8543.8/36 8543.8/44 8543.8/45 8543.8/46 8543.8/47 8543.8/49 8543.8/35 8543.8/51 8543.8/52 8543.8/48 8543.9/35 8543.9/36 8543.9/37 8543.9/38 8543.9/39 8543.9/40 8543.9/41 8543.9/42 8543.9/43 8543.9/44 8543.9/45 8543.9/46 8543.9/47 8543.9/48 8543.9/49 8543.9/50 8543.9/51 8543.9/52
UVEX8543.8/50EA 164 EUR
UVEX8543.8/50 UVEX8543.8/38 UVEX8543.8/39 UVEX8543.8/40 UVEX8543.8/41 UVEX8543.8/42 UVEX8543.8/43 UVEX8543.8/37 UVEX8543.8/36 UVEX8543.8/44 UVEX8543.8/45 UVEX8543.8/46 UVEX8543.8/47 UVEX8543.8/49 UVEX8543.8/35 UVEX8543.8/51 UVEX8543.8/52 UVEX8543.8/48 UVEX8543.9/35 UVEX8543.9/36 UVEX8543.9/37 UVEX8543.9/38 UVEX8543.9/39 UVEX8543.9/40 UVEX8543.9/41 UVEX8543.9/42 UVEX8543.9/43 UVEX8543.9/44 UVEX8543.9/45 UVEX8543.9/46 UVEX8543.9/47 UVEX8543.9/48 UVEX8543.9/49 UVEX8543.9/50 UVEX8543.9/51 UVEX8543.9/52
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, uvex 1, 8543
Chaussures et bottes
Cette chaussure de sécurité sans métal et légère avec un maintien sport large se compose d'une partie supérieure en micro-velours respirant perforé, d'une languette rembourrée et une bride, et d'une semelle extérieure en PUR double densité sans silicones, etc. Convient aux personnes allergiques au chrome.
  • Forme anatomique, bonne stabilité latérale
  • Technologie Climazone pour plus de confort
  • Doublure en mailles aérées ultra-respirante
  • Semelle intérieure amovible antistatique confortable avec système de contrôle de l'humidité
  • Semelle antidérapante avec absorption des chocs au niveau du talon et de l'avant du pied
  • Lacets élastiques pour un laçage rapide et individuel
  • Embout Xenova® sans métal
  • Conforme aux exigences anti-décharge électrostatique : résistance à la masse <35 mégaohms
Suitable for people allergic to chrome.
Couleur: Noir
Largeur: 11 ou 12
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV112-191; EN ISO 20345:2011; S1, SRC