Imprimer
Loupe serre-tête
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK
164820 164830
630-8220EA 174 EUR
630-8220 ESCH164830
Loupe serre-tête
Loupes
The headband magnifier can be used by spectacle wearers.
  • Lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation, l'écran peut être simplement soulevé et retiré
  • Le serre-tête dispose d'une sangle réglable pour chaque réglage de hauteur
  • La loupe serre-tête peut également être utilisée par les porteurs de lunettes
  • Écran intégré, en plastique, gris foncé, pour protéger contre la lumière diffuse, avec un support de lentilles
  • La loupe serre-tête peut uniquement être utilisée avec des jumelles