Les indicateurs biologiques offrent la meilleure garantie de stérilité en défiant le stérilisateur avec des spores quantifiables et hautement résistantes. Après stérilisation, le flacon est « écrasé » pour joindre le milieu de croissance à la bande de spores traitée. Un changement de couleur vers le jaune indique des spores survivantes et un résultat positif. Les indicateurs biologiques sont utilisés pour la surveillance du contrôle de la charge qui est le processus par lequel une charge est surveillée et libérée en fonction du résultat d'un indicateur biologique (IB) dans un pack de test.
- Les cycles vapeur autonomes (BI) pour 121 °C par gravité/132 °C assistés par le vide se composent d'un Bacillus stearothermophilus bande de spores
- Avec ampoule en verre scellée avec milieu de croissance et un système indicateur de pH pourpre de bromocrésol
- Bouchon à code couleur marron avec des trous pour la pénétration du stérilisant et un filtre hydrophobe comme barrière bactérienne, et un indicateur chimique sur l'étiquette qui passe du rose au brun lors du traitement
- Les flacons d'indicateurs biologiques sont faciles à utiliser et à interpréter avec une lecture visuelle des couleurs en 48 heures
- Les indicateurs biologiques autonomes réduisent considérablement les risques de contamination, minimisant les faux positifs et garantissant des résultats plus précis
Les indicateurs biologiques à lecture rapide comprennent des packs de test jetables, un lecteur automatique et des journaux de bord pour des résultats biologiques clairs et non interprétatifs en seulement 1 à 4 heures. À utiliser avec le lecteur automatique 3M™ Attest™ 290.
L'indicateur biologique à lecture rapide 3M™ A t t e s t™ 1292-S convient aux applications industrielles de stérilisation à la vapeur avec une validation appropriée par l'utilisateur final. Il s'agit d'un indicateur de surveillance de stérilisation fiable, pratique et précis conçu pour la validation et la surveillance de routine. L'Attest 1292-S a été validé avec un temps d'incubation réduit (RIT) fluorescent de 3 heures lorsqu'il est utilisé avec les lecteurs automatiques 3M™ A t t e s t™ 293 ou 290, dans des conditions de test spécifiques. Cette technologie exclusive de 3M peut aider à améliorer la rotation des stocks en permettant aux fabricants de dispositifs médicaux d'accélérer le débit de la chaîne d'approvisionnement et de réduire le coût unitaire de fabrication. L'avantage économique tiré d'un temps de lecture final plus rapide des indicateurs biologiques est mesurable et durable.
Certifications: Conforme aux normes ISO et ANSI/AAMI/ISO 11138:2006 Parties 1 et 3. Reconnu par la Food and Drug Administration des États-Unis comme un indicateur biologique.
Conditionnement: Emballé pour fournir une protection contre la casse et l'excursion d'humidité. Durée de conservation de deux ans.