Imprimer
Pelles, Fluo-Kem ®
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H367330000 H367350000
BELAH367330000EA 356 EUR
BELAH367330000 BELAH367350000
Pelles, Fluo-Kem ®
Pelles
En aluminium, revêtement en PTFE.
  • Le manche non revêtu permet une prise de note optimale, même avec des gants
  • Conformité aux réglementations de la FDA en matière de contact alimentaire
  • Le revêtement en PTFE résiste à la corrosion et empêche les échantillons de se coller