Imprimer
Concentrateurs centrifuges, systèmes complets et packs de système, CentriVap®
Fournisseur: LABCONCO
7982011 7983014 7982035 7983035 7989601 7989635 7315032 7315030 7315033 7315031 7315062 7315060 7315061 7315063 7995811
531-0223EA 16020 EUR
531-0223 531-0224 LBCP7982035 LBCP7983035 535-0409 LBCP7989635 431-0235 431-0231 431-0237 431-0233 431-0236 431-0232 431-0234 431-0238 LBCP7995811
Concentrateurs centrifuges, systèmes complets et packs de système, CentriVap®
Évaporateurs Évaporateurs centrifuges
Les concentrateurs à vide CentriVap® sont disponibles sous forme de systèmes complets ou de packs de système. Le modèle résistant aux acides est recommandé pour les solvants corrosifs (TFA, acide acétique, etc.). Les autres modèles bénéficient de la fonction Heat Boost qui enceint la paroi de la chambre pour accélérer encore l'évaporation des solvants présentant un point d'ébullition élevé.
  • Chambre en aluminium avec revêtement en époxy
  • Centrifugation commandée par microprocesseur, jusqu'à 1725 min⁻¹ avec chauffage commandé par microprocesseur jusqu'à +
More Product Information