Imprimer
Filtres à cartouche, ProcessGard® CN
Fournisseur: ENTEGRIS
CN0601E06 CN1H01E06 CN5001E06 CN5002E06
ENTECN0601E06EA 0 EUR
ENTECN0601E06 ENTECN1H01E06 ENTECN5001E06 ENTECN5002E06
Filtres à cartouche, ProcessGard® CN
Filtres Cartouches filtrantes
Ces filtres à cartouche sont conçus pour l'élimination des particules et micro-organismes dans les liquides et les gaz. Utilisés dans les applications de clarification et de préfiltration, ces filtres plissés retiennent les contaminants principalement sur la surface du milieu de filtration. Les performances de filtration en aval sont améliorées grâce à la réduction efficace des particules et micro-organismes.
  • Élimination des particules de silice, fines de carbone, fines de résine et d'autres particules et micro-organismes
  • Excellente résistance chimique et thermique
  • Fabriqués, testés et conditionnés dans site répondant à la norme « ISO 9001 Quality Systems Standard »
Membrane : PP non tissé ; supports, cage, corps, manchette et capuchons : PP
Pression différentielle maximale : 4,83 bar à 25 °C
Température de fonctionnement maximale : 80 °C