Imprimer
Portoirs de wafers pour le traitement, 200 mm
Fournisseur: ENTEGRIS
A192-81M-0215 A192-80M-0215 A200-80MG-0215 A19280MLZ0215
216-1576EA 0 EUR
216-1576 216-1629 216-2375 216-2374
Portoirs de wafers pour le traitement, 200 mm
Matériel de manipulation de wafers Portoirs pour semi-conducteurs
PFA, naturel
  • Portoirs à débit maximal qui permet aux solutions de passer uniformément et rapidement
  • Fabrication en PFA résistant aux produits chimiques, afin que les procédés ne soient pas contaminés
  • Localisation des encoches de chemins de roulement au centre de la treizième poche
  • Broches et orifices sur le rail supérieur
Ces portoirs pour wafers pour le traitement en PFA moulés sont conçus pour les applications de traitement chimique humides.
Attention: Articles may not be available in all countries. Please contact your local Avantor office.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable