Imprimer
Densimètres de précision, M 100
Fournisseur: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
3192005 3192006 3192014 3192013 3192012 3192011 3192010 3192009 3192008 3192004 3192003 3192002 3192001 3192007
SCNL3192005EA 58.9 EUR
SCNL3192005 SCNL3192006 SCNL3192014 SCNL3192013 SCNL3192012 SCNL3192011 SCNL3192010 SCNL3192009 SCNL3192008 SCNL3192004 SCNL3192003 SCNL3192002 SCNL3192001 SCNL3192007
Densimètres de précision, M 100
Hydromètres
Ces densimètres de précision sans thermomètre conviennent à l'étalonnage.
Limite d'erreur : ±0,002 g/cm³
Température de référence : 20 °C
Certifications: DIN 12791
Informations de commande: Tension superficielle en classe M (moyenne) sur demande.
Conditionnement: Individuel en pochette carrée en plastique.