Imprimer
Cutters pour sac
Fournisseur: MICRONOVA
BC-01IR BC-01
811-0165EA 760 EUR
811-0165 MICRBC-01
Cutters pour sac
Couteaux
Plastic cutters for opening raw material packages.
  • Protection de lame rétractable automatique
  • Pas de changement de lame : élimine toutes les lames desserrées
  • Poignée ergonomique
  • Disponible irradiés aux rayons gamma