Imprimer
Filtres-seringues, Econofiltres
Fournisseur: Agilent
5190-5268 5190-5264 5190-5265 5190-5266 5190-5267 5190-5310 5190-5280
HEWL5190-5268EA 784 EUR
HEWL5190-5268 HEWL5190-5264 HEWL5190-5265 HEWL5190-5266 HEWL5190-5267 HEWL5190-5310 HEWL5190-5280
Filtres-seringues, Econofiltres
Filtres Filtres-seringue
Filtres-seringues avec boîtier en PP.
  • Filtration rapide et efficace
  • Faible niveau de substances extractibles
  • Débit élevé
  • Capacité de charge maximale de l'échantillon