Imprimer
Kit E.Z.N.A.® Plasmid Midi Kit I
Fournisseur: OMEGA BIO-TEK
D6904-03 D6904-04 D6904-00
D6904-03EA 214 EUR
D6904-03 D6904-04 D6904-00
Kit E.Z.N.A.® Plasmid Midi Kit I
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
E.Z.N.A.® Plasmid Midi Kit propose une méthode fiable et novatrice pour isoler jusqu'à 200 µg d'ADN plasmidique en moins de 60 minutes. Ce kit associe la technologie de membrane HiBind® à la cohérence durable de la lyse alcaline SDS de cellules bactériennes afin d'offrir de l'ADN plasmidique de haute qualité. Les colonnes HiBind® DNA midi exemptes de DNase/RNase fonctionnent en éliminant les processus fastidieux d'extractions de phénol/chloroforme et de précipités d'alcool. La purification plasmidique faisant appel au E.Z.N.A.® Plasmid Midi Kit suit une procédure simple de liaison, lavage et d'élution permettant le traitement de plusieurs échantillons. Bien que les rendements varient en fonction du nombre de copies d'ADN, la souche E. coli, et les conditions de croissance, 50 ml d'une culture sur une nuit dans un milieu LB produit généralement 200 µg de nombre élevé de copies d'ADN plasmidique. Lorsque vous travaillez avec un faible nombre de copies de plasmides, le volume de départ de la culture peut être augmenté jusqu'à 100 ml. Un ADN de haute qualité est prêt pour une utilisation immédiate dans les applications de biologie moléculaire, telles que le séquençage automatisé fluorescent, la restriction de la digestion enzymatique, le dépistage et la transfection.
  • Purification de l'ADN plasmidique en < 60 minutes
  • Aucune extraction au phénol/chloroforme
  • ADN adapté à la plupart des applications en aval