Imprimer
Mops à rollers et auto-essorage pour salle Propre Roll-O-Matic®
Fournisseur: FHP VILEDA SCS
118771 120848 121165 119654 119656 119657 119658 118550 118549 122910
129-0195EA 200 EUR
129-0195 129-0270 129-0271 VILE119654 VILE119656 VILE119657 VILE119658 141-1440 141-1439 141-1441
Mops à rollers et auto-essorage pour salle Propre Roll-O-Matic®
Serpillières
Roll-O-Matic® est l'outil idéal pour nettoyer ou désinfecter les sols, les murs ou les plafonds dans les zones sensibles à l'hygiène.
Il est équipé d'un mécanisme d'auto-essorage et est optimal lorsqu'il est utilisé avec la technique « tirer et soulever » recommandée pour le nettoyage et la désinfection. Il est facile à utiliser et permet de ne plus utiliser des essoreuses volumineuses et coûteuses.
  • Mécanisme d'essorage intégré à utiliser avec la technique « tirer et soulever »
  • Clips de couleur sur les manches pour permettre un codage couleur de l'équipement
  • Le manche en acier inoxydable est compatible avec la stérilisation par irradiation aux rayons gamma et en autoclave
  • La conception à tête droite permet à l'utilisateur de retourner la tête du mop pour l'utiliser des deux côtés
Les mops Roll-O-Matic® en acier inoxydable et aluminium sont parfaits lorsque l'on souhaite un mop pour appliquer un désinfectant, nettoyer des surfaces ou absorber des liquides dans des environnements contrôlés et de production. Les mops Roll-O-Matic® extensibles en aluminium et en acier inoxydable sont conçus pour résister à des cycles d'autoclavage répétés, et à une exposition continue aux produits chimiques et désinfectants courants utilisés dans les environnements contrôlés.
Les recharges de tête de mop Roll-O-Matic® sont équipées d'une nouvelle mousse, fabriquée spécifiquement pour les environnements contrôlés, ce qui permet une absorption supplémentaire de 25% des liquides et un essorage 2 fois plus important que des mousses similaires. Totalement autoclavables, résistantes aux rayons gamma et à la stérilisation à l'oxyde d'éthylène. Chaque recharge est emballée individuellement et son numéro de lot est contrôlé.