E.Z.N.A.® blood RNA kit
Fournisseur: OMEGA BIO-TEK
Le kit E.Z.N.A.® Blood RNA est conçu pour l'isolation de l'ARN total intracellulaire provenant d'au plus 1 ml de sang total frais ou congelé traité avec n'importe quel anticoagulant courant comme l'héparine, l'EDTA ou l'acide citrique-citrate-dextrose. Cette procédure supprime totalement les contaminants et les inhibiteurs d'enzyme, ce qui permet d'isoler de manière rapide, pratique et fiable l'ARN total. Les globules rouges sont sélectivement lysés et les globules blancs sont récupérés par centrifugation. Après la lyse des globules blancs dans des conditions dénaturantes qui inactivent les RNases, le lysat est homogénéisé avec une colonne de centrifugation pour homogénéiseur. L'échantillon est ensuite appliqué à une colonne de centrifugation HiBind®. Les débris cellulaires et les autres contaminants tels que l'hémoglobine sont efficacement éliminés par lavage et l'ARN de grande qualité est finalement élué dans de l'eau traitée au DEPC.