Imprimer
Microscopes numériques portatifs, Dino-Lite Medical, CapillaryScope
Fournisseur: Dino-Lite / IDCP B.V.
MEDL4N5 MEDL4N5PRO MEDL4NPRO
630-2614EA 439 EUR
630-2614 IDCPMEDL4N5PRO IDCPMEDL4NPRO
Microscopes numériques portatifs, Dino-Lite Medical, CapillaryScope
Microscopes
Ces microscopes portatifs sont conçus pour l'examen des capillaires (minuscules vaisseaux sanguins) de la peau au ras des ongles. Ces appareils peuvent montrer les capillaires en fort grossissement, ainsi que la diminution des capillaires, la formation de nœuds dans les capillaires et les saignements. Grâce à ces informations, les médecins peuvent diagnostiquer l'état des vaisseaux sanguins dans le reste du corps.
  • Les images peuvent être capturées sous forme de photos ou de vidéos et stockées sur n'importe quel support numérique.
  • Des grossissements de 200 et d'environ 500× garantissent l'acquisition d'images claires.
  • Alimenté par une connexion USB : Aucune pile n'est nécessaire
  • Les 8 LED intégrées peuvent être activées ou désactivées à volonté ; une source de lumière externe est inutile
  • Boîtier en plastique robuste : Convient à un usage quotidien intensif
  • L'image peut être visualisée sur l'écran d'un ordinateur, d'un portable ou d'une tablette Windows, permettant ainsi aux patients de voir les images
Le CapillaryScope 200 Pro (MEDL4N Pro) utilise les dernières optiques de pointe et offre une superbe qualité d'image et de reproduction des couleurs dans un boîtier robuste et compact. Le CapillaryScope 200 Pro a un taux de grossissement inférieur à celui du CapillaryScope 500 Pro, mais grâce à un champ de vision plus large, il est possible d'observer un plus grand nombre de capillaires en une seule image.
Le CapillaryScope 500 Pro (MEDL4N5 Pro) utilise les dernières optiques de pointe et offre une superbe qualité d'image et de reproduction des couleurs dans un boîtier robuste et compact. Avec ce CapillaryScope numérique compact et polyvalent, c'est facile de capturer et de stocker des images capillaroscopiques très détaillées du pli de l'ongle à un taux de grossissement élevé de 500x.
Le CapillaryScope 500 (MEDL4N5) est une version plus économique de la gamme CapillaryScope de Dino-Lite. Avec ce CapillaryScope numérique compact et polyvalent, c'est facile de capturer et de stocker des images capillaroscopiques très détaillées du pli de l'ongle à un taux de grossissement élevé de 500x.
Certifications: Certifiés conformément au règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745.
Information de livraison: Fourni avec une pochette de transport, un CD de logiciels (DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)), une cible de calibration et un manuel d'utilisation médicale.