Imprimer
VWR®, Thermocycleurs
Fournisseur: VWR Collection
732-2548EA 6230 EUR
732-2548 732-2549 732-2550 732-2551 732-2552 732-2554 732-2555 732-2914 732-2915
VWR®, Thermocycleurs
Thermocycleurs PCR
La famille de thermocycleurs VWR® associe une ingénierie de haute qualité à une gamme complète de formats de blocs. Le thermocycleur UNO est conçu autour d'une interface logicielle puissante, mais facile à utiliser, et utilise la même plateforme pour les formats 96 puits et 384 puits. Le Doppio, qui regroupe deux blocs 48 puits indépendants haute vitesse dans un système, offre la solution optimale pour une flexibilité maximale dans un encombrement minimal. En raison de la conception spéciale du couvercle chauffant, la hauteur s’adapte automatiquement aux différentes tailles de tube.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Modèle UNO96 UNO96 Gradient UNO384 Doppio Doppio Gradient UNO96 HPL UNO96 HPL Gradient
Homogénéité du bloc ±0,2 °C at 72 °C ±0,2 °C at 72 °C ±0,2 °C at 72 °C ±0,2 °C at 72 °C ±0,2 °C at 72 °C ±0,2 °C at 72 °C ±0,2 °C at 72 °C
Environmentally Preferable
Précision de contrôle ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C
Taux de refroidissement Max. 5 °C/s Max. 5 °C/s Max. 5 °C/s Max. 5 °C/s Max. 5 °C/s Max. 5 °C/s Max. 5 °C/s
Affichage Touch-sensitive TFT display (800×480 pixels, 16:9, 65536 colours) Touch-sensitive TFT display (800×480 pixels, 16:9, 65536 colours) Touch-sensitive TFT display (800×480 pixels, 16:9, 65536 colours) Touch-sensitive TFT display (800×480 pixels, 16:9, 65536 colours) Touch-sensitive TFT display (800×480 pixels, 16:9, 65536 colours) Touch-sensitive TFT display (800×480 pixels, 16:9, 65536 colours) Touch-sensitive TFT display (800×480 pixels, 16:9, 65536 colours)
Pente - + - - + - +
Plage de gradient de température - 35...105 °C - - 35...105 °C - 35...105 °C
Taux de réchauffement Max. 5 °C/s Max. 5 °C/s Max. 5 °C/s Max. 5 °C/s Max. 5 °C/s Max. 5 °C/s Max. 5 °C/s
Interfaces 4× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux) 4× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux) 4× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux) 4× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux) 4× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux) 4× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux) 4× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux)
Plage de température du couvercle 40...120 °C 40...120 °C 40...120 °C 40...120 °C 40...120 °C 40...120 °C 40...120 °C
Programmes Unlimited number of programs via network PC or USB memory sticks: Internal memory for 500000 typical PCR protocols Unlimited number of programs via network PC or USB memory sticks: internal memory for 500000 typical PCR protocols Unlimited number of programs via network PC or USB memory sticks: Internal memory for 500000 typical PCR protocols Unlimited number of programs via network PC or USB memory sticks: Internal memory for 500000 typical PCR protocols Unlimited number of programs via network PC or USB memory sticks: Internal memory for 500000 typical PCR protocols Unlimited number of programs via network PC or USB memory sticks: Internal memory for 500000 typical PCR protocols Unlimited number of programs via network PC or USB memory sticks: Internal memory for 500000 typical PCR protocols
Gamme de température 4...105 °C 4...105 °C 4...105 °C 4...105 °C 4...105 °C 4...105 °C 4...105 °C