Imprimer
Portoirs multitubes, NovaChamber™
Fournisseur: DIVERSIFIED BIOTECH
NOCH-1000 NOCH-4000 NOCH-5000
DIVENOCH-1000EA 0 EUR
DIVENOCH-1000 DIVENOCH-4000 DIVENOCH-5000
Portoirs multitubes, NovaChamber™
Portoirs Tube Racks
Le portoir NovaChamber™ est un portoir de stockage conique congelable avec un fond en caoutchouc antidérapant qui conserve l'eau/la glace dans un support avec chambre à glace portable.