Imprimer
Homogénéiseur, personnel, Minilys®
Fournisseur: Bertin
Minilys®
432-0274EA 2650 EUR
432-0274
Homogénéiseur, personnel, Minilys®
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de paillasse
Spécialement conçu pour les flux de travail en laboratoire à faible rendement et pour une utilisation personnelle, Minilys homogénéises 3 échantillons simultanément dans des tubes de 0,5/2 ml ou 1 échantillon dans des tubes de 7 ml en utilisant la même technologie à base de billes d'agitation 3-D que les homogénéiseurs Precellys®.
  • Petit et compact, Minilys nécessite un faible espace sur la paillasse
  • Offre un mélange optimal d'efficacité et de flexibilité
  • Choix de 3 tailles différentes de kits de lyse Precellys®
  • Système prêt à l'emploi avec enregistrement des derniers paramètres utilisés
Informations de commande: Informations de commande : pour plus de détails sur la gamme des kits de lyse et d'homogénéisation Precellys® disponibles, veuillez contacter VWR.