Imprimer
Cuves de spectroscopie
Fournisseur: PerkinElmer
B0631070 B0631071
PERCB0631070EA 192 EUR
PERCB0631070 PERCB0631071
Cuves de spectroscopie
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Ces cuves de haute qualité vous permettent d'utiliser pleinement avec sensibilité et précision votre instrument optique.
  • Transmission élevée
  • Trajet lumineux de haute précision
  • Fenêtres assemblées par fusion sans déformation
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable