Imprimer
Désinfectants à utiliser dans les bains à ultrasons, STAMMOPUR 24
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
977 978
142-2012EA 132 EUR
142-2012 142-2013
Désinfectants à utiliser dans les bains à ultrasons, STAMMOPUR 24
Produits nettoyants Désinfectants
STAMMOPUR 24 est formulé pour le nettoyage et la désinfection des respirateurs, équipement de protection, instruments médicaux et matériels de laboratoire. Le produit a été spécialement conçu pour le nettoyage et la désinfection dans les bains à ultrasons et permet des durées de sonication courtes avec une dose faible.
  • Désinfection rapide et nettoyage efficace dans des bains à ultrasons
  • Large spectre d'activité bactéricide, tuberculocide, levuricide
  • Virucide contre BVDV, vaccine, VHB, VHC, VIH, A-H5N1
  • Grande compatibilité matérielle : métal, verre, porcelaine, plastique et caoutchouc