Imprimer
Volumetric flasks, class A, amber markings, BLAUBRAND® ETERNA
Fournisseur: Brand
2.36853 2.36845 2.36851 2.36843 2.36838 2.36848 2.36850 2.36854 2.36842 2.36852 2.36849 2.36847 2.36846
BRND2.36853EA 63.2 EUR
BRND2.36853 BRND2.36845 BRND2.36851 BRND2.36843 BRND2.36838 BRND2.36848 BRND2.36850 BRND2.36854 BRND2.36842 BRND2.36852 BRND2.36849 BRND2.36847 BRND2.36846
Volumetric flasks, class A, amber markings, BLAUBRAND® ETERNA
Ballons Fioles jaugées
Borosilicate glass 3.3, with PP stopper.
  • Calibrées en contenance « In »
  • Repères et inscriptions de couleur ambrée ETERNA
  • Marquage DE-M
  • Commande totale à partir d'un seul lot, fournies avec certificat propre à chaque lot
*Col large
Certifications: DIN EN ISO 1042
Informations de commande: livrées avec un numéro de lot et un certificat de lot ci-joint par conditionnement du fabricant. Sur demande également disponibles avec un certificat individuel ou certificat d'étalonnage DAkkS.